Learn More
Chlorure de 6-bromohexanoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
38.70€ - 1251.00€
Identifiants chimiques
CAS | 22809-37-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H10BrClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.499 |
Numéro MDL | MFCD00000761 |
Clé InChI | HBPVGJGBRWIVSX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | hexanoyl chloride, 6-bromo, 6-bromohexanoic acid chloride, 6-bromohexanoylchloride, 6-bromocaproyl chloride, bromohexanoyl chloride, zlchem 435, acmc-209fyy, 6-bromo-hexanoylchloride, 6-bromo-hexanoyl chloride, 6-bromanylhexanoyl chloride |
CID PubChem | 89848 |
Nom IUPAC | Chlorure de 6-bromohexanoyl |
SMILES | C(CCC(=O)Cl)CCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11314649
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11063.06 |
5 g |
38.70€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11468913
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11063.14 |
25 g |
100.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11478913
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11063.22 |
100 g |
333.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11488913
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11063.36 |
500 g | |||||||
Description
6-Bromohexanoyl chloride is used as intermediates, organic synthesis, chemical research, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 6-bromohexanoyl de chlorure est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique, la recherche chimique, l’agrochimie et les colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé. Sensible à l’humidité
Identifiants chimiques
22809-37-6 | |
213.499 | |
HBPVGJGBRWIVSX-UHFFFAOYSA-N | |
89848 | |
C(CCC(=O)Cl)CCBr |
C6H10BrClO | |
MFCD00000761 | |
hexanoyl chloride, 6-bromo, 6-bromohexanoic acid chloride, 6-bromohexanoylchloride, 6-bromocaproyl chloride, bromohexanoyl chloride, zlchem 435, acmc-209fyy, 6-bromo-hexanoylchloride, 6-bromo-hexanoyl chloride, 6-bromanylhexanoyl chloride | |
Chlorure de 6-bromohexanoyl |
Spécification
6-Bromohexanoyl chloride | |
1.397 | |
>110°C (230°F) | |
C6H10BrClO | |
1.4875 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
C(CCC(=O)Cl)CCBr | |
213.499 | |
213.5 |
22809-37-6 | |
119°C to 120°C (9 mmHg) | |
Acrid | |
Br(CH2)5COCl | |
MFCD00000761 | |
1749739 | |
hexanoyl chloride, 6-bromo, 6-bromohexanoic acid chloride, 6-bromohexanoylchloride, 6-bromocaproyl chloride, bromohexanoyl chloride, zlchem 435, acmc-209fyy, 6-bromo-hexanoylchloride, 6-bromo-hexanoyl chloride, 6-bromanylhexanoyl chloride | |
HBPVGJGBRWIVSX-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 6-bromohexanoyl | |
89848 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 245-236-7
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only