Learn More
Chlorure de 6-bromohexanoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11488913
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
6-Bromohexanoyl chloride is used as intermediates, organic synthesis, chemical research, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-bromohexanoyl de chlorure est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique, la recherche chimique, l’agrochimie et les colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé. Sensible à l’humidité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22809-37-6
Formule moléculaire C6H10BrClO
Poids moléculaire (g/mol) 213.499
Numéro MDL MFCD00000761
Clé InChI HBPVGJGBRWIVSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme hexanoyl chloride, 6-bromo, 6-bromohexanoic acid chloride, 6-bromohexanoylchloride, 6-bromocaproyl chloride, bromohexanoyl chloride, zlchem 435, acmc-209fyy, 6-bromo-hexanoylchloride, 6-bromo-hexanoyl chloride, 6-bromanylhexanoyl chloride
CID PubChem 89848
Nom IUPAC Chlorure de 6-bromohexanoyl
SMILES C(CCC(=O)Cl)CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromohexanoyl chloride
Densité 1.397
Point d’ébullition 119°C to 120°C (9 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Acrid
Formule linéaire Br(CH2)5COCl
Indice de réfraction 1.4875
Quantité 500 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1749739
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 213.5
Pourcentage de pureté 97%