Learn More
6-bromo-1-hexène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
40.40€ - 149.00€
Identifiants chimiques
CAS 2695-47-8
Formule moléculaire C6H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 163.058
Numéro MDL MFCD00000269
Clé InChI RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene
CID PubChem 75906
Nom IUPAC 6-bromohex-1-ène
SMILES C=CCCCCBr
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11393426
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12909.03
1 g
40.40€
1g
11303436
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L12909.06
5 g
149.00€
5g
Description
Description
6-Bromo-1-hexene was used in the preparation of epoxide, 6-bromo-1,2-epoxyhexane. It was also used in a simple, direct preparation of 4-alkenylbenzonitriles via anionic reduced forms of terephthalonitrile in liquid ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-bromo-1-hexène a été utilisé dans la préparation de l’époxyde de 6-bromo-1,2-époxyhexane. Il a également été utilisé dans une préparation simple et directe de 4-alkénylbenzonitriles via des formes anioniques réduites de téréphtalonitrile dans l’ammoniac liquide.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
2695-47-8
163.058
RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N
75906
C=CCCCCBr
C6H11Br
MFCD00000269
6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene
6-bromohex-1-ène
Spécification
6-Bromo-1-hexene
1.217
54°C (129°F)
C6H11Br
1.4652
UN1993
6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene
RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N
6-bromohex-1-ène
75906
95%
2695-47-8
147°C
Characteristic
Br(CH2)4CH=CH2
MFCD00000269
506203
Not miscible in water.
C=CCCCCBr
163.058
163.06
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 220-267-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante