Learn More
6-bromo-1-hexène, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303436
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
6-Bromo-1-hexene was used in the preparation of epoxide, 6-bromo-1,2-epoxyhexane. It was also used in a simple, direct preparation of 4-alkenylbenzonitriles via anionic reduced forms of terephthalonitrile in liquid ammonia.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-bromo-1-hexène a été utilisé dans la préparation de l’époxyde de 6-bromo-1,2-époxyhexane. Il a également été utilisé dans une préparation simple et directe de 4-alkénylbenzonitriles via des formes anioniques réduites de téréphtalonitrile dans l’ammoniac liquide.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2695-47-8
Formule moléculaire C6H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 163.058
Numéro MDL MFCD00000269
Clé InChI RIMXEJYJXDBLIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromo-1-hexene, 5-hexenyl bromide, 1-hexene, 6-bromo, 1-bromo-5-hexene, 6-bromohexene, 6-bromo-hexene, 6-bromo-hex-1-ene, l-bromo-5-hexene, 6-bromo-1-hexen, 1-bromohex-5-ene
CID PubChem 75906
Nom IUPAC 6-bromohex-1-ène
SMILES C=CCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Bromo-1-hexene
Densité 1.217
Point d’ébullition 147°C
Point d’éclair 54°C (129°F)
Odeur Characteristic
Formule linéaire Br(CH2)4CH=CH2
Indice de réfraction 1.4652
Quantité 5 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 506203
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 163.06
Pourcentage de pureté 95%