Learn More
Acide 6-aminocaproïque, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
75.70€ - 1368.00€
Identifiants chimiques
CAS | 60-32-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 131.17 |
Clé InChI | SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin |
CID PubChem | 564 |
ChEBI | CHEBI:16586 |
Nom IUPAC | Acide6aminohexanoïque |
SMILES | C(CCC(=O)O)CCN |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10578650
|
Thermo Scientific Acros
103301000 |
100 g | Flacon en plastique |
75.70€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10244080
|
Thermo Scientific Acros
103305000 |
500 g | Flacon en plastique |
132.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10482865
|
Thermo Scientific Acros
103300025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
508.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11935331
|
Thermo Scientific Acros
103300100 |
10 kg | Récipient en plastique |
1368.00€
10kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
60-32-2 | |
131.17 | |
6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin | |
CHEBI:16586 | |
C(CCC(=O)O)CCN |
C6H13NO2 | |
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N | |
564 | |
Acide6aminohexanoïque |
Spécification
6-Aminocaproic acid | |
204.0°C to 209.0°C | |
Authentique | |
C6H13NO2 | |
04,434 | |
6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin | |
SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N | |
Acide6aminohexanoïque | |
564 | |
131.17 | |
Poudre cristalline |
60-32-2 | |
Blanc | |
99+% | |
H2N(CH2)5CO2H | |
15,427 | |
(13g/100ml H2O) Clear colorless solution | |
C(CCC(=O)O)CCN | |
131.17 | |
CHEBI:16586 | |
99+% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-469-3
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 6-Aminocaproic acid
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.