Learn More
Acide 6-aminocaproïque, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10482865
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-32-2
Formule moléculaire C6H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 131.17
Clé InChI SLXKOJJOQWFEFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-aminocaproic acid, aminocaproic acid, amicar, epsikapron, capramol, caprocid, epsamon, eaca, acepramin, caprolisin
CID PubChem 564
ChEBI CHEBI:16586
Nom IUPAC Acide6aminohexanoïque
SMILES C(CCC(=O)O)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Aminocaproic acid
Point de fusion 204.0°C to 209.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire H2N(CH2)5CO2H
Quantité 2.5 kg
Beilstein 04,434
Merck Index 15,427
Informations sur la solubilité (13g/100ml H2O) Clear colorless solution
Poids de la formule 131.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 6-Aminocaproic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.