Learn More
6-Amino-1-hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
21.10€ - 64.10€
Identifiants chimiques
CAS | 4048-33-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 117.192 |
Numéro MDL | MFCD00008241 |
Clé InChI | SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 6-amino-1-hexanol, 1-hexanol, 6-amino, 6-aminohexanol, 1-amino-6-hexanol, hexanol, 6-amino, 6-hydroxyhexylamine, aminohexyl alcohol, amidohexylalkohol, amidohexylalkohol german, 6-amino-hexan-1-ol |
CID PubChem | 19960 |
Nom IUPAC | 6-aminohexan-1-ol |
SMILES | C(CCCO)CCN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11319015
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14157.03 |
1 g |
21.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11329015
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14157.06 |
5 g |
64.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
6-Amino-1-hexanol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 6-amino-1-hexanol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
Identifiants chimiques
4048-33-3 | |
117.192 | |
SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N | |
19960 | |
C(CCCO)CCN |
C6H15NO | |
MFCD00008241 | |
6-amino-1-hexanol, 1-hexanol, 6-amino, 6-aminohexanol, 1-amino-6-hexanol, hexanol, 6-amino, 6-hydroxyhexylamine, aminohexyl alcohol, amidohexylalkohol, amidohexylalkohol german, 6-amino-hexan-1-ol | |
6-aminohexan-1-ol |
Spécification
6-Amino-1-hexanol | |
55°C to 58°C | |
133°C (271°F) | |
MFCD00008241 | |
Hygroscopic | |
Soluble in water. | |
C(CCCO)CCN | |
117.192 | |
117.19 |
4048-33-3 | |
136°C to 139°C (30 mmHg) | |
C6H15NO | |
1732524 | |
6-amino-1-hexanol, 1-hexanol, 6-amino, 6-aminohexanol, 1-amino-6-hexanol, hexanol, 6-amino, 6-hydroxyhexylamine, aminohexyl alcohol, amidohexylalkohol, amidohexylalkohol german, 6-amino-hexan-1-ol | |
SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N | |
6-aminohexan-1-ol | |
19960 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 223-748-1
missing translation for 'rtecsNumber' : MO8840000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche