Learn More
6-Amino-1-hexanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11319015
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
6-Amino-1-hexanol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-amino-1-hexanol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4048-33-3
Formule moléculaire C6H15NO
Poids moléculaire (g/mol) 117.192
Numéro MDL MFCD00008241
Clé InChI SUTWPJHCRAITLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-amino-1-hexanol, 1-hexanol, 6-amino, 6-aminohexanol, 1-amino-6-hexanol, hexanol, 6-amino, 6-hydroxyhexylamine, aminohexyl alcohol, amidohexylalkohol, amidohexylalkohol german, 6-amino-hexan-1-ol
CID PubChem 19960
Nom IUPAC 6-aminohexan-1-ol
SMILES C(CCCO)CCN
Spécification
Nom chimique ou matériau 6-Amino-1-hexanol
Point de fusion 55°C to 58°C
Point d’ébullition 136°C to 139°C (30 mmHg)
Point d’éclair 133°C (271°F)
Quantité 1 g
Beilstein 1732524
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 117.19
Pourcentage de pureté 97%