Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec de laboratoire en RC standard Spectra/Por™ 2 et 4, seuil de rétention des molécules 12 à 14 kDa
Pour de plus petites expériences de dialyse ou pour évaluer les tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
47.85€ - 213.00€
Spécification
MWCO | 12 à 14 kD |
---|
Includes:
- 1m or 5m of Spectra/Por 2 or 4 dialysis tubing
- One Standard Spectra/Por Closure (for buoyance)
- One weighted Spectra/Por Closure (for orientation)
- Two adhesive tubing openers
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15320772
|
Spectrum™
132709T |
18 ml/cm vol./longueur | 48 mm | 5 m de tubulure/kit |
213.00€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15330772
|
Spectrum™
132 709T1 |
18 mL/cm vol./length | 48 mm | 1 m Tubing/Kit | |||||
15300772
|
Spectrum™
132 703T1 |
3.3 mL/cm vol./length | 20.4 mm | 1 m Tubing/Kit | |||||
15390762
|
Spectrum™
132703T |
3,3 ml/cm vol./longueur | 20,4 mm | 5 m de tubulure/kit |
193.00€
5m |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Porosité hydrophile et symétrique
- Assure une perméabilité et une dialyse de base plus élevées
- Disponible sous forme sèche avec de la glycérine (tremper dans de l’eau)
Spécification
12 à 14 kD |