Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse à sec de laboratoire en RC standard Spectra/Por™ 2 et 4, seuil de rétention des molécules 12 à 14 kDa
Pour de plus petites expériences de dialyse ou pour évaluer les tubulures de dialyse pour l’application de dialyse
Marque: Spectrum™ 132 703T1
Includes:
- 1 m ou 5 m de tubulure de dialyse Spectra/Por 2 ou 4
- Un bouchon Spectra/Por standard (pour la flottabilité)
- Un bouchon lesté Spectra/Por (pour l’orientation)
- Deux ouvre-tubulures adhésifs
Description
- Porosité hydrophile et symétrique
- Assure une perméabilité et une dialyse de base plus élevées
- Disponible sous forme sèche avec de la glycérine (tremper dans de l’eau)
Spécification
12 à 14 kd | |
20.4 mm | |
3.3 mL/cm vol./length | |
1 m Tubing/Kit |