Learn More
5-Piperidinothiophène-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
35.65€ - 87.35€
Identifiants chimiques
CAS | 24372-48-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H13NOS |
Poids moléculaire (g/mol) | 195.28 |
Numéro MDL | MFCD05263177 |
Clé InChI | SFDXRMCPPLZJBG-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 2113341 |
SMILES | O=CC1=CC=C(S1)N1CCCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10778435
|
Thermo Scientific Maybridge
CC72604CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
35.65€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10547084
|
Thermo Scientific Maybridge
CC72604DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
87.35€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
24372-48-3 | |
195.28 | |
SFDXRMCPPLZJBG-UHFFFAOYSA-N | |
O=CC1=CC=C(S1)N1CCCCC1 |
C10H13NOS | |
MFCD05263177 | |
2113341 |
Spécification
5-Piperidinothiophene-2-carbaldehyde | |
96.5 | |
97% | |
MFCD05263177 | |
SFDXRMCPPLZJBG-UHFFFAOYSA-N | |
5-pipéridine-1-ylthiophène-2-carbalaldéhyde | |
2113341 | |
97% |
24372-48-3 | |
100.0 | |
C10H13NOS | |
5-piperidin-1-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-piperidino-2-thiophenecarbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-thiophene-2-carboxaldehyde, 5-piperidylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-1-piperidinyl, piperidinothiophenecarbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-1-piperidinyl | |
O=CC1=CC=C(S1)N1CCCCC1 | |
195.28 | |
195.28 |