missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Piperidinothiophène-2-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Piperidinothiophene-2-carbaldehyde |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 1 g |
Synonyme | 5-piperidin-1-yl thiophene-2-carbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-thiophene-2-carbaldehyde, 5-piperidino-2-thiophenecarbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-thiophene-2-carboxaldehyde, 5-piperidylthiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-1-piperidinyl, piperidinothiophenecarbaldehyde, 5-piperidin-1-yl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde,5-1-piperidinyl |
Nom IUPAC | 5-(pipéridin-1-yl)thiophène-2-carbaldéhyde |
Poids de la formule | 195.28 |
Pourcentage de pureté | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'