Learn More
5-phényl-2-furaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
57.50€ - 182.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13803-39-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C11H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 172.19 |
Clé InChI | BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-phenyl-2-furaldehyde, 2-formyl-5-phenylfuran, 5-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 5-phenylfurfural, 2-furancarboxaldehyde,5-phenyl, 5-phenylfuraldehyde, acmc-209y7p, 5-phenyl-2-furancarboxaldehyde |
CID PubChem | 2769420 |
Nom IUPAC | 5-phénylfurane-2-carbaldéhyde |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C=O |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13803-39-9 | |
172.19 | |
5-phenyl-2-furaldehyde, 2-formyl-5-phenylfuran, 5-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 5-phenylfurfural, 2-furancarboxaldehyde,5-phenyl, 5-phenylfuraldehyde, acmc-209y7p, 5-phenyl-2-furancarboxaldehyde | |
5-phénylfurane-2-carbaldéhyde |
C11H8O2 | |
BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N | |
2769420 | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C=O |
Spécification
5-Phenyl-2-furaldehyde | |
95.0 | |
29°C to 33°C | |
104°C to 108°C (6.0 mmHg) | |
Authentique | |
C11H8O2 | |
BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N | |
5-phénylfurane-2-carbaldéhyde | |
2769420 | |
96% |
13803-39-9 | |
100.0 | |
Marron à jaune | |
110°C | |
95% min. (GC) | |
5-phenyl-2-furaldehyde, 2-formyl-5-phenylfuran, 5-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 5-phenylfurfural, 2-furancarboxaldehyde,5-phenyl, 5-phenylfuraldehyde, acmc-209y7p, 5-phenyl-2-furancarboxaldehyde | |
C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C=O | |
172.19 | |
172.19 | |
Solide ou liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Éviter de respirer les poussières / fumées / gaz / brouillards / vapeurs / aérosols.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 5-Phenyl-2-furaldehyde
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.