Learn More
5-phényl-2-furaldéhyde, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10159769
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13803-39-9
Formule moléculaire C11H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 172.19
Clé InChI BMJHNNPEPBZULA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-phenyl-2-furaldehyde, 2-formyl-5-phenylfuran, 5-phenyl-furan-2-carbaldehyde, 5-phenylfurfural, 2-furancarboxaldehyde,5-phenyl, 5-phenylfuraldehyde, acmc-209y7p, 5-phenyl-2-furancarboxaldehyde
CID PubChem 2769420
Nom IUPAC 5-phénylfurane-2-carbaldéhyde
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(O2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Phenyl-2-furaldehyde
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 29°C to 33°C
Couleur Marron à jaune
Point d’ébullition 104°C to 108°C (6.0 mmHg)
Point d’éclair 110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 172.19
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Solide ou liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Phenyl-2-furaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.