Learn More
5-(morpholinométhyl)isoxazole-3-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
170.00€ - 390.00€
Identifiants chimiques
CAS | 893749-85-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H12N2O3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 196.206 |
Clé InChI | AGLGFPIEVWZSLU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-morpholinomethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde |
CID PubChem | 20099059 |
Nom IUPAC | 5-(morpholine-4-ylméthyl)-1,2-oxazole-3-carbalaldéhyde |
SMILES | C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10179909
|
Thermo Scientific Maybridge
CC70804CB |
250 mg | Flacon en verre ambré |
170.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10637580
|
Thermo Scientific Maybridge
CC70804DA |
1 g | Flacon en verre ambré |
390.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
893749-85-4 | |
196.206 | |
5-morpholinomethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde | |
5-(morpholine-4-ylméthyl)-1,2-oxazole-3-carbalaldéhyde |
C9H12N2O3 | |
AGLGFPIEVWZSLU-UHFFFAOYSA-N | |
20099059 | |
C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C=O |
Spécification
5-(morpholinomethyl)isoxazole-3-carbaldehyde | |
C9H12N2O3 | |
AGLGFPIEVWZSLU-UHFFFAOYSA-N | |
5-(morpholine-4-ylméthyl)-1,2-oxazole-3-carbalaldéhyde | |
20099059 | |
97% |
893749-85-4 | |
5-morpholinomethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde | |
C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C=O | |
196.206 | |
196.21 |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger