Learn More
5-(morpholinométhyl)isoxazole-3-carbalaldéhyde, Thermo Scientific™
Code produit. 10179909
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 893749-85-4
Formule moléculaire C9H12N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 196.206
Clé InChI AGLGFPIEVWZSLU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-morpholinomethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-ylmethyl isoxazole-3-carbaldehyde, 5-morpholin-4-yl methyl-1,2-oxazole-3-carbaldehyde
CID PubChem 20099059
Nom IUPAC 5-(morpholine-4-ylméthyl)-1,2-oxazole-3-carbalaldéhyde
SMILES C1COCCN1CC2=CC(=NO2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-(morpholinomethyl)isoxazole-3-carbaldehyde
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 196.21
Pourcentage de pureté 97%