Learn More
5-méthylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 97 %, Thermo Scientific™
25.01€ - 78.10€
Identifiants chimiques
CAS 6264-40-0
Formule moléculaire C3H4N2S3
Poids moléculaire (g/mol) 164.259
Numéro MDL MFCD00051648
Clé InChI CFWGYKRJMYXYND-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methylthio-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methylthio, 5-methylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-methylthio-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methylsulfanyl-3h-1,3,4-thiadiazole-2-thione, maybridge1_000055, acmc-1b665, 2-methylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol
CID PubChem 1241233
Nom IUPAC 5-méthylsulfanyl-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
SMILES CSC1=NNC(=S)S1
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11322147
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08002.03
1 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11332147
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
L08002.06
5 g Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
6264-40-0
164.259
CFWGYKRJMYXYND-UHFFFAOYSA-N
1241233
CSC1=NNC(=S)S1
C3H4N2S3
MFCD00051648
5-methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methylthio-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methylthio, 5-methylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-methylthio-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methylsulfanyl-3h-1,3,4-thiadiazole-2-thione, maybridge1_000055, acmc-1b665, 2-methylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol
5-méthylsulfanyl-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
Spécification
5-Methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol
134°C to 139°C
MFCD00051648
5-methylthio-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methylthio-1,3,4-thiadiazole, 1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methylthio, 5-methylsulfanyl-1,3,4-thiadiazole-2-thiol, 5-methylthio-1,3,4-thiadiazole-2 3h-thione, 5-methylsulfanyl-3h-1,3,4-thiadiazole-2-thione, maybridge1_000055, acmc-1b665, 2-methylthio-1,3,4-thiadiazole-5-thiol
CSC1=NNC(=S)S1
164.259
164.27
6264-40-0
C3H4N2S3
4009
CFWGYKRJMYXYND-UHFFFAOYSA-N
5-méthylsulfanyl-3H-1,3,4-thiadiazole-2-thione
1241233
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 228-423-8
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures