Learn More
5-méthylisatine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
35.20€ - 102.00€
Identifiants chimiques
CAS | 608-05-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 161.16 |
Numéro MDL | MFCD00005721 |
Clé InChI | VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-methylisatin, 5-methylindoline-2,3-dione, 5-methylindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methyl, indole-2,3-dione, 5-methyl, 5-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-methyl-2,3-indolinedione, 5-methyl-indole-2,3-dione, 5-methylindole-2,3 1h-dione, 5-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione |
CID PubChem | 11840 |
Nom IUPAC | 5-méthyl-1H-indole-2,3-dione |
SMILES | CC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1 |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
608-05-9 | |
161.16 | |
VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N | |
11840 | |
CC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1 |
C9H7NO2 | |
MFCD00005721 | |
5-methylisatin, 5-methylindoline-2,3-dione, 5-methylindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methyl, indole-2,3-dione, 5-methyl, 5-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-methyl-2,3-indolinedione, 5-methyl-indole-2,3-dione, 5-methylindole-2,3 1h-dione, 5-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione | |
5-méthyl-1H-indole-2,3-dione |
Spécification
5-Methylisatin | |
180.0°C | |
94% min. (HPLC) | |
C9H7NO2 | |
21,509 | |
Solubility in water: insoluble. | |
CC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1 | |
161.16 | |
161.16 |
608-05-9 | |
Authentique | |
Flacon en verre | |
MFCD00005721 | |
5-methylisatin, 5-methylindoline-2,3-dione, 5-methylindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methyl, indole-2,3-dione, 5-methyl, 5-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-methyl-2,3-indolinedione, 5-methyl-indole-2,3-dione, 5-methylindole-2,3 1h-dione, 5-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione | |
VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N | |
5-méthyl-1H-indole-2,3-dione | |
11840 | |
95% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 210-152-1
- 5-Methylisatin