Learn More
5-méthylisatine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15364978
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 608-05-9
Formule moléculaire C9H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 161.16
Numéro MDL MFCD00005721
Clé InChI VAJCSPZKMVQIAP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylisatin, 5-methylindoline-2,3-dione, 5-methylindole-2,3-dione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methyl, indole-2,3-dione, 5-methyl, 5-methyl-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-methyl-2,3-indolinedione, 5-methyl-indole-2,3-dione, 5-methylindole-2,3 1h-dione, 5-methyl-1h-benzo d azolidine-2,3-dione
CID PubChem 11840
Nom IUPAC 5-methyl-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
SMILES CC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylisatin
Point de fusion 180.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Beilstein 21,509
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 161.16
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Methylisatin