Learn More
5-Methyl-2-hexanone, 99%, Honeywell™
0.99
63.26€ - 347.88€
Identifiants chimiques
CAS | 110-12-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 114.188 |
Numéro MDL | MFCD00008950 |
Clé InChI | FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-methyl-2-hexanone, 2-hexanone, 5-methyl, isoamyl methyl ketone, methyl isoamyl ketone, miak, isopentyl methyl ketone, 2-methyl-5-hexanone, ketone, methyl isoamyl, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28 |
CID PubChem | 8034 |
Nom IUPAC | 5-methylhexan-2-one |
SMILES | CC(C)CCC(=O)C |
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
110-12-3 | |
114.188 | |
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N | |
8034 | |
CC(C)CCC(=O)C |
C7H14O | |
MFCD00008950 | |
5-methyl-2-hexanone, 2-hexanone, 5-methyl, isoamyl methyl ketone, methyl isoamyl ketone, miak, isopentyl methyl ketone, 2-methyl-5-hexanone, ketone, methyl isoamyl, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28 | |
5-methylhexan-2-one |
Spécification
5-Methyl-2-hexanone | |
0.814g/mL at 25°C | |
(CH3)2CHCH2CH2COCH3 | |
UN2302 | |
5-methyl-2-hexanone, 2-hexanone, 5-methyl, isoamyl methyl ketone, methyl isoamyl ketone, miak, isopentyl methyl ketone, 2-methyl-5-hexanone, ketone, methyl isoamyl, methyl isopentyl ketone, unii-6o4a4a5f28 | |
CC(C)CCC(=O)C | |
114.188 | |
114.19g/mol |
110-12-3 | |
C7H14O | |
MFCD00008950 | |
506163 | |
FFWSICBKRCICMR-UHFFFAOYSA-N | |
5-methylhexan-2-one | |
8034 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'dotInformation' : 3 / PGIII
missing translation for 'rtecsNumber' : 203-737-8