Learn More
5-Methyl-2-hexanone, 99%, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
20 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Descripción
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Especificaciones
Especificaciones
Nom chimique ou matériau | 5-Methyl-2-hexanone |
Densité | 0.814g/mL at 25°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule linéaire | (CH3)2CHCH2CH2COCH3 |
Quantité | 1 L |
Numéro UN | UN2302 |
Beilstein | 506163 |
Poids de la formule | 114.19g/mol |
Pourcentage de pureté | 99% |