Learn More
5-Méthyle -1 H-tétrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
54.60€ - 208.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4076-36-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H4N4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.082 |
Numéro MDL | MFCD00129971 |
Clé InChI | XZGLNCKSNVGDNX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-methyltetrazole, 5-methyl-1h-tetrazole, 5-methyl tetrazole, 1h-tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-tertazole, tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-methyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-1,2,3,4-tetraazole |
CID PubChem | 138107 |
Nom IUPAC | 5-méthyl-2H-tétrazole |
SMILES | CC1=NNN=N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15406728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60248.06 |
5 g |
54.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15416728
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H60248.14 |
25 g |
208.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
5-Methyl-1H-tetrazole is used in the preparation of novel antifungal agents based derived from N-iodopropargylazoles and N-triiodoallylazoles. 5-Methyl Tetrazole also in the preparation of novel quinoline derivatives against mycobacterium tuberculosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 5-méthyl-1H-tetrazole est utilisé dans la préparation de nouveaux agents antifongiques dérivés des N-iodopropargylazoles et des N-triiodoallylazoles. Le 5-méthyl tétrazole sert également à la préparation de nouveaux dérivés de quinoléine pour lutter contre la mycobactérie tuberculosis.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
4076-36-2 | |
84.082 | |
XZGLNCKSNVGDNX-UHFFFAOYSA-N | |
138107 | |
CC1=NNN=N1 |
C2H4N4 | |
MFCD00129971 | |
5-methyltetrazole, 5-methyl-1h-tetrazole, 5-methyl tetrazole, 1h-tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-tertazole, tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-methyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-1,2,3,4-tetraazole | |
5-méthyl-2H-tétrazole |
Spécification
5-Methyl-1H-tetrazole | |
142°C to 146°C | |
MFCD00129971 | |
Soluble in water. | |
CC1=NNN=N1 | |
84.082 | |
84.08 |
4076-36-2 | |
C2H4N4 | |
5-methyltetrazole, 5-methyl-1h-tetrazole, 5-methyl tetrazole, 1h-tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-tertazole, tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-methyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-1,2,3,4-tetraazole | |
XZGLNCKSNVGDNX-UHFFFAOYSA-N | |
5-méthyl-2H-tétrazole | |
138107 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 218-746-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only