Learn More
5-Méthyle -1 H-tétrazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
5-Methyl-1H-tetrazole is used in the preparation of novel antifungal agents based derived from N-iodopropargylazoles and N-triiodoallylazoles. 5-Methyl Tetrazole also in the preparation of novel quinoline derivatives against mycobacterium tuberculosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-méthyl-1H-tetrazole est utilisé dans la préparation de nouveaux agents antifongiques dérivés des N-iodopropargylazoles et des N-triiodoallylazoles. Le 5-méthyl tétrazole sert également à la préparation de nouveaux dérivés de quinoléine pour lutter contre la mycobactérie tuberculosis.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Le 5-méthyl-1H-tetrazole est utilisé dans la préparation de nouveaux agents antifongiques dérivés des N-iodopropargylazoles et des N-triiodoallylazoles. Le 5-méthyl tétrazole sert également à la préparation de nouveaux dérivés de quinoléine pour lutter contre la mycobactérie tuberculosis.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à température ambiante. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Methyl-1H-tetrazole |
Point de fusion | 142°C to 146°C |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. |
Poids de la formule | 84.08 |
Pourcentage de pureté | 97% |