Learn More
5-méthoxyisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
52.36€ - 641.19€
Identifiants chimiques
CAS | 39755-95-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H7NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.16 |
Numéro MDL | MFCD00169023 |
Clé InChI | DMHGXMPXHPOXBF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-methoxyisatin, 5-methoxyindoline-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy, 5-methoxy-indole-2,3-dione, 5-methoxy isatin, 5-methoxyindole-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-methoxy, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy-9ci |
CID PubChem | 38333 |
Nom IUPAC | 5-méthoxy-1H-indole-2,3-dione |
SMILES | COC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
13545030
|
Thermo Scientific Acros
448830050 |
5 g |
52.36€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13555030
|
Thermo Scientific Acros
448830250 |
25 g |
189.95€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
13565030
|
Thermo Scientific Acros
448831000 |
100 g |
641.19€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
39755-95-8 | |
177.16 | |
DMHGXMPXHPOXBF-UHFFFAOYSA-N | |
38333 | |
COC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1 |
C9H7NO3 | |
MFCD00169023 | |
5-methoxyisatin, 5-methoxyindoline-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy, 5-methoxy-indole-2,3-dione, 5-methoxy isatin, 5-methoxyindole-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-methoxy, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy-9ci | |
5-méthoxy-1H-indole-2,3-dione |
Spécification
5-Methoxyisatin | |
201°C to 203°C | |
Flacon en verre | |
MFCD00169023 | |
DMHGXMPXHPOXBF-UHFFFAOYSA-N | |
5-méthoxy-1H-indole-2,3-dione | |
38333 | |
97% |
39755-95-8 | |
96% min. (GC) | |
C9H7NO3 | |
5-methoxyisatin, 5-methoxyindoline-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy, 5-methoxy-indole-2,3-dione, 5-methoxy isatin, 5-methoxyindole-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-methoxy, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy-9ci | |
COC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1 | |
177.16 | |
177.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
- 5-Methoxyisatin