Learn More
5-méthoxyisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 5-Methoxyisatin |
Point de fusion | 201°C to 203°C |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 25 g |
Poids de la formule | 177.16 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 5-Methoxyisatin