Learn More
Acide 5-hydroxynicotinique, 97 %
41.10€ - 374.00€
Identifiants chimiques
CAS | 27828-71-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H4NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 138.10 |
Numéro MDL | MFCD00129117 |
Clé InChI | ATTDCVLRGFEHEO-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 5-hydroxynicotinic acid, 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydroxy nicotinic acid, nicotinic acid, 5-hydroxy, 3-carboxy-5-hydroxypyridine, 3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 5-hydroxynicotinicacid, 5hn |
CID PubChem | 34037 |
Nom IUPAC | Acide 5-hydroxypyridine-3-carboxylique |
SMILES | OC1=CN=CC(=C1)C([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15453977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30725.03 |
1 g |
41.10€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15463977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30725.06 |
5 g | N/A | ||||||
15473977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30725.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
27828-71-3 | |
138.10 | |
ATTDCVLRGFEHEO-UHFFFAOYSA-M | |
34037 | |
OC1=CN=CC(=C1)C([O-])=O |
C6H4NO3 | |
MFCD00129117 | |
5-hydroxynicotinic acid, 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydroxy nicotinic acid, nicotinic acid, 5-hydroxy, 3-carboxy-5-hydroxypyridine, 3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 5-hydroxynicotinicacid, 5hn | |
Acide 5-hydroxypyridine-3-carboxylique |
Spécification
5-Hydroxynicotinic acid | |
>300°C | |
MFCD00129117 | |
ATTDCVLRGFEHEO-UHFFFAOYSA-M | |
Acide 5-hydroxypyridine-3-carboxylique | |
34037 | |
97% |
27828-71-3 | |
C6H4NO3 | |
5-hydroxynicotinic acid, 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydroxy nicotinic acid, nicotinic acid, 5-hydroxy, 3-carboxy-5-hydroxypyridine, 3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 5-hydroxynicotinicacid, 5hn | |
OC1=CN=CC(=C1)C([O-])=O | |
138.10 | |
139.11 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 000-000-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QT1757500
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante