Learn More
Acide 5-hydroxynicotinique, 97 %
Code produit. 15453977
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27828-71-3
Formule moléculaire C6H4NO3
Poids moléculaire (g/mol) 138.10
Numéro MDL MFCD00129117
Clé InChI ATTDCVLRGFEHEO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 5-hydroxynicotinic acid, 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydroxy nicotinic acid, nicotinic acid, 5-hydroxy, 3-carboxy-5-hydroxypyridine, 3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 5-hydroxynicotinicacid, 5hn
CID PubChem 34037
Nom IUPAC Acide 5-hydroxypyridine-3-carboxylique
SMILES OC1=CN=CC(=C1)C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxynicotinic acid
Point de fusion >300°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté 97%