Learn More
Acide 5-hydroxyindole-3-acétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
75.60€ - 646.00€
Identifiants chimiques
CAS | 54-16-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H9NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 191.19 |
Numéro MDL | MFCD00005639 |
Clé InChI | DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid |
CID PubChem | 1826 |
ChEBI | CHEBI:27823 |
Nom IUPAC | acide 2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)acétique |
SMILES | C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10235160
|
Thermo Scientific Acros
121282500 |
250 mg | Flacon en verre |
75.60€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10793861
|
Thermo Scientific Acros
121280010 |
1 g | Flacon en verre |
202.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10524074
|
Thermo Scientific Acros
121280050 |
5 g | Flacon en verre |
646.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
54-16-0 | |
191.19 | |
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N | |
1826 | |
acide 2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)acétique |
C10H9NO3 | |
MFCD00005639 | |
5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid | |
CHEBI:27823 | |
C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O |
Spécification
5-Hydroxyindole-3-acetic acid | |
98.5 | |
162°C to 165°C | |
Authentique | |
C10H9NO3 | |
5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid | |
DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N | |
acide 2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)acétique | |
1826 | |
191.19 | |
Poudre cristalline |
54-16-0 | |
100.0 | |
Beige | |
99% | |
MFCD00005639 | |
Solubility in water: slightly soluble | |
C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O | |
191.19 | |
CHEBI:27823 | |
99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-195-4
RUO – Research Use Only