Learn More
Acide 5-hydroxyindole-3-acétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10524074
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54-16-0
Formule moléculaire C10H9NO3
Poids moléculaire (g/mol) 191.19
Numéro MDL MFCD00005639
Clé InChI DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid
CID PubChem 1826
ChEBI CHEBI:27823
Nom IUPAC acide 2-(5-hydroxy-1H-indol-3-yl)acétique
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 162°C to 165°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 191.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline