Learn More
5-hexén-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
77.00€ - 353.00€
Identifiants chimiques
CAS | 821-41-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O |
Poids moléculaire (g/mol) | 100.16 |
Clé InChI | UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2 |
CID PubChem | 69963 |
Nom IUPAC | Hex-5-én1-ol |
SMILES | C=CCCCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10647162
|
Thermo Scientific Acros
213040050 |
5 mL | Flacon en verre |
77.00€
5mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10644902
|
Thermo Scientific Acros
213040250 |
25 mL | Flacon en verre |
121.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11944621
|
Thermo Scientific Acros
213041000 |
100 mL | Flacon en verre |
353.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
821-41-0 | |
100.16 | |
5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2 | |
Hex-5-én1-ol |
C6H12O | |
UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N | |
69963 | |
C=CCCCCO |
Spécification
5-Hexen-1-ol | |
Incolore | |
152.0°C to 155.0°C | |
Authentique | |
C6H12O | |
1.4340 to 1.4360 | |
0.8725 | |
Solubility in water: 18.6g/L (20°C). | |
C=CCCCCO | |
100.16 | |
100.16 | |
Liquide |
821-41-0 | |
0.8725g/mL | |
47°C | |
98.5% min. (GC) | |
H2C=CH(CH2)4OH | |
01,IV,2137 | |
5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2 | |
UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N | |
Hex-5-én1-ol | |
69963 | |
99% |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 212-477-4
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- 5-Hexen-1-ol
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.