Learn More
5-hexén-1-ol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10647162
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 821-41-0
Formule moléculaire C6H12O
Poids moléculaire (g/mol) 100.16
Clé InChI UIZVMOZAXAMASY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-hexen-1-ol, 1-hexen-6-ol, 5-hexenol, unii-57pd1rf6g7, 5-hexene-1-ol, 5-hexanol, hex-1-en-6-ol, acmc-209pn9, ho ch2 4ch=ch2
CID PubChem 69963
Nom IUPAC Hex-5-én1-ol
SMILES C=CCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Hexen-1-ol
Couleur Incolore
Densité 0.8725g/mL
Point d’ébullition 152.0°C to 155.0°C
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CH(CH2)4OH
Indice de réfraction 1.4340 to 1.4360
Quantité 5 mL
Beilstein 01,IV,2137
Gravité spécifique 0.8725
Informations sur la solubilité Solubility in water: 18.6g/L (20°C).
Poids de la formule 100.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Hexen-1-ol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.