Learn More
5-Fluoroindoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
36.00€ - 388.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2343-22-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H8FN |
Poids moléculaire (g/mol) | 137.157 |
Numéro MDL | MFCD00214461 |
Clé InChI | NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 2774463 |
Nom IUPAC | 5-fluoro-2,3-dihydro-1H-indole |
SMILES | C1CNC2=C1C=C(C=C2)F |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15440528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54158.MD |
250 mg |
36.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15420528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54158.03 |
1 g |
100.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15430528
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54158.06 |
5 g |
388.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
5-Fluoroindoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa 5-fluoroindoline est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
Identifiants chimiques
2343-22-8 | |
137.157 | |
NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N | |
5-fluoro-2,3-dihydro-1H-indole |
C8H8FN | |
MFCD00214461 | |
2774463 | |
C1CNC2=C1C=C(C=C2)F |
Spécification
5-Fluoroindoline | |
C8H8FN | |
Air sensitive | |
Slightly soluble in water. | |
C1CNC2=C1C=C(C=C2)F | |
137.157 | |
137.16 |
2343-22-8 | |
MFCD00214461 | |
5-fluoroindoline, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole, 1h-indole,5-fluoro-2,3-dihydro, 1h-indole, 5-fluoro-2,3-dihydro, 5-fluoro-indoline, peakdale1_000398, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol, 2,3-dihydro-5-fluoro-1h-indole | |
NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N | |
5-fluoro-2,3-dihydro-1H-indole | |
2774463 | |
97% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only