Learn More
5-Fluoroindoline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15420528
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
5-Fluoroindoline is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5-fluoroindoline est utilisée comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec les agents oxydants et la chaleur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2343-22-8
Formule moléculaire C8H8FN
Poids moléculaire (g/mol) 137.157
Numéro MDL MFCD00214461
Clé InChI NXQRMQIYCWFDGP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2774463
Nom IUPAC 5-fluoro-2,3-dihydro-1H-indole
SMILES C1CNC2=C1C=C(C=C2)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Fluoroindoline
Quantité 1 g
Sensibilité Air sensitive
Synonyme 5-fluoroindoline, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indole, 1h-indole,5-fluoro-2,3-dihydro, 1h-indole, 5-fluoro-2,3-dihydro, 5-fluoro-indoline, peakdale1_000398, 5-fluoro-2,3-dihydro-1h-indol, 2,3-dihydro-5-fluoro-1h-indole
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 137.16
Pourcentage de pureté 97%