Learn More
Chlorure de 5-chlorovaléryl, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
92.60€ - 754.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1575-61-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8Cl2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 155.02 |
Numéro MDL | MFCD00000758 |
Clé InChI | SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1 |
CID PubChem | 74089 |
Nom IUPAC | Chlorure de 5-chloropentanoyle |
SMILES | ClCCCCC(Cl)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10429072
|
Thermo Scientific Acros
154770100 |
10 mL | Flacon en verre |
92.60€
10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10061760
|
Thermo Scientific Acros
154770250 |
25 mL | Flacon en verre |
195.00€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10123110
|
Thermo Scientific Acros
154771000 |
100 mL | Flacon en verre |
754.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
1575-61-7 | |
155.02 | |
SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N | |
74089 | |
ClCCCCC(Cl)=O |
C5H8Cl2O | |
MFCD00000758 | |
5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1 | |
Chlorure de 5-chloropentanoyle |
Especificaciones
5-Chlorovaleryl chloride | |
1575-61-7 | |
100.0 | |
1.2000g/mL | |
Authentique | |
C5H8Cl2O | |
1.4630 to 1.4650 | |
1.2 | |
Solubility in water: hydrolyses | |
ClCCCCC(Cl)=O | |
155.02 | |
155.02 | |
Liquide |
96% | |
95.0 | |
Incolore à jaune | |
90°C | |
95% min. (GC) | |
Cl(CH2)4COCl | |
MFCD00000758 | |
5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1 | |
SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de 5-chloropentanoyle | |
74089 | |
96% |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 216-403-1
missing translation for 'rtecsNumber' : YV9108000
- 5-Chlorovaleryl chloride
Palabra de advertencia
- Dangers
Clasificación
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Consejos de prudencia
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.