Learn More
Chlorure de 5-chlorovaléryl, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10123110
Click to view available options
Quantité:
10 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1575-61-7
Formule moléculaire C5H8Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 155.02
Numéro MDL MFCD00000758
Clé InChI SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1
CID PubChem 74089
Nom IUPAC Chlorure de 5-chloropentanoyle
SMILES ClCCCCC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorovaleryl chloride
Note relative au nom 96%
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2000g/mL
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Cl(CH2)4COCl
Indice de réfraction 1.4630 to 1.4650
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 1.2
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolyses
Poids de la formule 155.02
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Chlorovaleryl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.