Learn More
Chlorure de 5-chlorovaléroyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
266.33€ - 408.00€
Identifiants chimiques
CAS 1575-61-7
Formule moléculaire C5H8Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 155.02
Numéro MDL MFCD00000758
Clé InChI SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1
CID PubChem 74089
Nom IUPAC Chlorure de 5-chloropentanoyle
SMILES ClCCCCC(Cl)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15422688
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56237.18
50 g
266.33€
50g
15432688
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H56237.22
100 g
408.00€
100g
Description
Description
5-Chlorovaleroyl chloride (5-CVC) has been used in the development and validation of a GC-FID method for the analysis of low level impurities present in 5-CVC. It has been used in the synthesis of anion-exchange resins by acylation of polystyrene/divinylbenzene and subsequent amination with trimethylamine. It is commonly used as alkylating agent in the synthesis of pharmaceutical intermediates and other specialty chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 5-chlorovaléroyle (5-CVC) a été utilisé pour le développement et la validation d’une méthode GC-FID pour l’analyse des impuretés de faible niveau présentes dans 5-CVC. Il a été utilisé dans la synthèse de résines échangeuses d’anions par acylation du polystyrène/divinylbenzène et par amination subséquente avec la triméthylamine. Il est couramment utilisé comme agent alkylant dans la synthèse de produits intermédiaires pharmaceutiques et d’autres produits chimiques spécialisés.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les bases, les alcools, les amines.
Spécification
Identifiants chimiques
1575-61-7
155.02
SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
74089
ClCCCCC(Cl)=O
C5H8Cl2O
MFCD00000758
5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1
Chlorure de 5-chloropentanoyle
Spécification
5-Chlorovaleroyl chloride
1.2
91°C (196°F)
Cl(CH2)4COCl
MFCD00000758
1745182
5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1
SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Chlorure de 5-chloropentanoyle
74089
98%
1575-61-7
38°C to 39°C
C5H8Cl2O
1.464
UN3265
Moisture sensitive
Reacts with water.
ClCCCCC(Cl)=O
155.02
155.02
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H H314-H318-H302-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H227-H302-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 216-403-1
missing translation for 'rtecsNumber' : YV9108000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante