Learn More
Chlorure de 5-chlorovaléroyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15422688
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
5-Chlorovaleroyl chloride (5-CVC) has been used in the development and validation of a GC-FID method for the analysis of low level impurities present in 5-CVC. It has been used in the synthesis of anion-exchange resins by acylation of polystyrene/divinylbenzene and subsequent amination with trimethylamine. It is commonly used as alkylating agent in the synthesis of pharmaceutical intermediates and other specialty chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 5-chlorovaléroyle (5-CVC) a été utilisé pour le développement et la validation d’une méthode GC-FID pour l’analyse des impuretés de faible niveau présentes dans 5-CVC. Il a été utilisé dans la synthèse de résines échangeuses d’anions par acylation du polystyrène/divinylbenzène et par amination subséquente avec la triméthylamine. Il est couramment utilisé comme agent alkylant dans la synthèse de produits intermédiaires pharmaceutiques et d’autres produits chimiques spécialisés.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les bases, les alcools, les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1575-61-7
Formule moléculaire C5H8Cl2O
Poids moléculaire (g/mol) 155.02
Numéro MDL MFCD00000758
Clé InChI SVNNWKWHLOJLOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chlorovaleryl chloride, valeryl chloride, 5-chloro, pentanoyl chloride, 5-chloro, 5-chlorovalerylchloride, 5-chlorovaleroyl chloride, pentanoylchloride, 5-chloro, chlorovaleryl chloride, pubchem10919, 5-chloro-pentanoylchloride, acmc-1cuj1
CID PubChem 74089
Nom IUPAC Chlorure de 5-chloropentanoyle
SMILES ClCCCCC(Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chlorovaleroyl chloride
Densité 1.2
Point d’ébullition 38°C to 39°C
Point d’éclair 91°C (196°F)
Formule linéaire Cl(CH2)4COCl
Indice de réfraction 1.464
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1745182
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 155.02
Pourcentage de pureté 98%