Learn More
5-chloroisatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
21.00€ - 96.88€
Identifiants chimiques
CAS | 17630-76-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H4ClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 181.58 |
Numéro MDL | MFCD00014567 |
Clé InChI | XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-chloroisatin, 5-chloroindoline-2,3-dione, 5-chlorisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-chloro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro isatin, 5-chlor-2,3-dioxoindolin, 5-chlor-1h-indol-2,3-dion, 2hq, pubchem13607 |
CID PubChem | 87203 |
SMILES | ClC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11484474
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13125.06 |
5 g |
21.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494474
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13125.14 |
25 g |
31.56€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404484
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13125.22 |
100 g |
96.88€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
5-Chloroisatin is a reagent used in the synthesis of Schiff bases through the reaction with 2-methyl-4-nitroaniline or 4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,3-triazole-5-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications5-La chloroisatine est un réactif utilisé dans la synthèse des bases de Schiff par la réaction avec 2-méthyl-4-nitroaniline ou 4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,3-triazole-5-one.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
17630-76-1 | |
181.58 | |
XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N | |
87203 |
C8H4ClNO2 | |
MFCD00014567 | |
5-chloroisatin, 5-chloroindoline-2,3-dione, 5-chlorisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-chloro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro isatin, 5-chlor-2,3-dioxoindolin, 5-chlor-1h-indol-2,3-dion, 2hq, pubchem13607 | |
ClC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1 |
Spécification
5-Chloroisatin | |
∼247°C (decomposition) | |
MFCD00014567 | |
5-chloroisatin, 5-chloroindoline-2,3-dione, 5-chlorisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-chloro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro isatin, 5-chlor-2,3-dioxoindolin, 5-chlor-1h-indol-2,3-dion, 2hq, pubchem13607 | |
XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N | |
5-chloro-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione | |
87203 | |
98% |
17630-76-1 | |
C8H4ClNO2 | |
383759 | |
It is insoluble in water. | |
ClC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1 | |
181.58 | |
181.58 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 241-614-0
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only