Learn More
5-chloroisatine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404484
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
5-Chloroisatin is a reagent used in the synthesis of Schiff bases through the reaction with 2-methyl-4-nitroaniline or 4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,3-triazole-5-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-La chloroisatine est un réactif utilisé dans la synthèse des bases de Schiff par la réaction avec 2-méthyl-4-nitroaniline ou 4-amino-4,5-dihydro-1H-1,2,3-triazole-5-one.
Solubilité
Il est insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17630-76-1
Formule moléculaire C8H4ClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 181.58
Numéro MDL MFCD00014567
Clé InChI XHDJYQWGFIBCEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloroisatin, 5-chloroindoline-2,3-dione, 5-chlorisatin, 1h-indole-2,3-dione, 5-chloro, 5-chloro-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 5-chloro isatin, 5-chlor-2,3-dioxoindolin, 5-chlor-1h-indol-2,3-dion, 2hq, pubchem13607
CID PubChem 87203
SMILES ClC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloroisatin
Point de fusion ∼247°C (decomposition)
Quantité 100 g
Beilstein 383759
Informations sur la solubilité It is insoluble in water.
Nom IUPAC 5-chloro-2,3-dihydro-1H-indole-2,3-dione
Poids de la formule 181.58
Pourcentage de pureté 98%