Learn More
Chlorure de 5-chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène-2-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
19.60€ - 117.00€
Identifiants chimiques
CAS | 166964-33-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H6Cl2O2S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 281.17 |
Numéro MDL | MFCD00173797 |
Clé InChI | JLTUANWNGKWRQO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonylchloride, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-chloro-3-methyl, zlchem 600, pubchem5100, buttpark 21\07-05, 5-chloro-3-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride |
CID PubChem | 2735756 |
Nom IUPAC | Chlorure 5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène-2-sulfonyl |
SMILES | CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)S(Cl)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10580922
|
Thermo Scientific Maybridge
MWP00006DA |
1 g |
19.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396905
|
Thermo Scientific Maybridge
MWP00006EA |
10 g |
117.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Identifiants chimiques
166964-33-6 | |
281.17 | |
JLTUANWNGKWRQO-UHFFFAOYSA-N | |
2735756 | |
CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)S(Cl)(=O)=O |
C9H6Cl2O2S2 | |
MFCD00173797 | |
5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonylchloride, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-chloro-3-methyl, zlchem 600, pubchem5100, buttpark 21\07-05, 5-chloro-3-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride | |
Chlorure 5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène-2-sulfonyl |
Spécification
5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride | |
97% | |
MFCD00173797 | |
JLTUANWNGKWRQO-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure 5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène-2-sulfonyl | |
2735756 | |
97% |
166964-33-6 | |
C9H6Cl2O2S2 | |
5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonylchloride, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-chloro-3-methyl, zlchem 600, pubchem5100, buttpark 21\07-05, 5-chloro-3-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride | |
CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)S(Cl)(=O)=O | |
281.17 | |
281.18 |