Learn More
Chlorure de 5-chloro-3-méthylbenzo[b]thiophène-2-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10580922
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Identifiants chimiques
CAS 166964-33-6
Formule moléculaire C9H6Cl2O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 281.17
Numéro MDL MFCD00173797
Clé InChI JLTUANWNGKWRQO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonyl chloride, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl, 5-chloro-3-methylbenzo b thiophene-2-sulphonylchloride, 5-chloro-3-methyl-benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-chloro-3-methyl, zlchem 600, pubchem5100, buttpark 21\07-05, 5-chloro-3-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
CID PubChem 2735756
Nom IUPAC Chlorure 5-chloro-3-méthyl-1-benzothiophène-2-sulfonyl
SMILES CC1=C(SC2=CC=C(Cl)C=C12)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Chloro-3-methylbenzo[b]thiophene-2-sulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 281.18
Pourcentage de pureté 97%