Learn More
Chlorure de 5-bromovaléryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
77.79€ - 241.20€
Identifiants chimiques
CAS | 4509-90-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H11N3O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 253.26 |
Numéro MDL | MFCD00013660 |
Clé InChI | QANQQXSQVQYQFI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-bromovaleryl chloride, 5-bromovaleroyl chloride, 5-bromo-pentanoyl chloride, 5-bromovaleric acid chloride, 5-bromovalerylchloride, bromovalerylchloride, bromovaleryl chloride, 5-bromovaleric chloride, 5-bromopentanoylchloride, 5-bromo pentanoyl chloride |
CID PubChem | 521173 |
Nom IUPAC | 5-chlorure de bromopentanoyle |
SMILES | CC(=O)NC1=CC=C2OC(=NC2=C1)C1=CC=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11449186
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18046.06 |
5 g |
77.79€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11459186
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18046.14 |
25 g |
241.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
5-Bromovaleryl chloride was used in the preparation of aromatic azides and organic gelators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de 5-bromovaléryle a été utilisé dans la préparation dʼazides aromatiques et de gélateurs organiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à lʼécart de lʼeau / de lʼhumidité, des agents oxydants, et des bases.
Identifiants chimiques
4509-90-4 | |
253.26 | |
QANQQXSQVQYQFI-UHFFFAOYSA-N | |
521173 | |
CC(=O)NC1=CC=C2OC(=NC2=C1)C1=CC=NC=C1 |
C14H11N3O2 | |
MFCD00013660 | |
5-bromovaleryl chloride, 5-bromovaleroyl chloride, 5-bromo-pentanoyl chloride, 5-bromovaleric acid chloride, 5-bromovalerylchloride, bromovalerylchloride, bromovaleryl chloride, 5-bromovaleric chloride, 5-bromopentanoylchloride, 5-bromo pentanoyl chloride | |
5-chlorure de bromopentanoyle |
Spécification
5-Bromovaleryl chloride | |
1.49 | |
107°C (225°F) | |
C14H11N3O2 | |
1.491 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
CC(=O)NC1=CC=C2OC(=NC2=C1)C1=CC=NC=C1 | |
253.26 | |
199.46 |
4509-90-4 | |
43°C to 45°C (0.2 mmHg) | |
Irritating | |
Br(CH2)4COCl | |
MFCD00013660 | |
1745663 | |
5-bromovaleryl chloride, 5-bromovaleroyl chloride, 5-bromo-pentanoyl chloride, 5-bromovaleric acid chloride, 5-bromovalerylchloride, bromovalerylchloride, bromovaleryl chloride, 5-bromovaleric chloride, 5-bromopentanoylchloride, 5-bromo pentanoyl chloride | |
QANQQXSQVQYQFI-UHFFFAOYSA-N | |
5-chlorure de bromopentanoyle | |
521173 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only