Learn More
Chlorure de 5-bromovaléryle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11459186
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
5-Bromovaleryl chloride was used in the preparation of aromatic azides and organic gelators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 5-bromovaléryle a été utilisé dans la préparation dʼazides aromatiques et de gélateurs organiques.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à lʼécart de lʼeau / de lʼhumidité, des agents oxydants, et des bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4509-90-4
Formule moléculaire C14H11N3O2
Poids moléculaire (g/mol) 253.26
Numéro MDL MFCD00013660
Clé InChI QANQQXSQVQYQFI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromovaleryl chloride, 5-bromovaleroyl chloride, 5-bromo-pentanoyl chloride, 5-bromovaleric acid chloride, 5-bromovalerylchloride, bromovalerylchloride, bromovaleryl chloride, 5-bromovaleric chloride, 5-bromopentanoylchloride, 5-bromo pentanoyl chloride
CID PubChem 521173
Nom IUPAC 5-chlorure de bromopentanoyle
SMILES CC(=O)NC1=CC=C2OC(=NC2=C1)C1=CC=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromovaleryl chloride
Densité 1.49
Point d’ébullition 43°C to 45°C (0.2 mmHg)
Point d’éclair 107°C (225°F)
Odeur Irritating
Formule linéaire Br(CH2)4COCl
Indice de réfraction 1.491
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1745663
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 199.46
Pourcentage de pureté 98%