Learn More
5-bromothiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
38.64€ - 303.00€
Identifiants chimiques
CAS 3034-55-7
Formule moléculaire C3H2BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 164.02
Numéro MDL MFCD07787394
Clé InChI DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 546059
Nom IUPAC 5-bromo-1,3-thiazole
SMILES C1=C(SC=N1)Br
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15461608
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55387.MD
250 mg
38.64€
250mg
15441608
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55387.03
1 g
91.60€
1g
15451608
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55387.06
5 g
303.00€
5g
Description
Description
5-Bromothiazole is used as a pharmaceutical intermediate and performance material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromothiazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et matériau de performance.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Identifiants chimiques
3034-55-7
164.02
DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-1,3-thiazole
C3H2BrNS
MFCD07787394
546059
C1=C(SC=N1)Br
Spécification
5-Bromothiazole
1.835
C3H2BrNS
MFCD07787394
5-bromothiazole, thiazole, 5-bromo, 5-bromo-thiazole, 5-bromthiazole, thiazole,5-bromo, 5-bromothiazol, 5-bromo thiazole, zlchem 497, pubchem2077, 2-bromo-1,4-thiazole
DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-1,3-thiazole
546059
98%
3034-55-7
76°C (169°F)
1.5955
Moisture sensitive
Soluble in water.
C1=C(SC=N1)Br
164.02
164.02
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H301-H318-H227-H315-H317-H335
Toxique en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
Provoque une irritation cutanée.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P235-P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P333+P313-P362-P370+P378q-P501c
H227-H302-H315-H317-H318-H335
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Conserver à -20 °C ; conserver sous azote