Learn More
5-bromothiazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15461608
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
5-Bromothiazole is used as a pharmaceutical intermediate and performance material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromothiazole est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et matériau de performance.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3034-55-7
Formule moléculaire C3H2BrNS
Poids moléculaire (g/mol) 164.02
Numéro MDL MFCD07787394
Clé InChI DWUPYMSVAPQXMS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 546059
Nom IUPAC 5-bromo-1,3-thiazole
SMILES C1=C(SC=N1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromothiazole
Densité 1.835
Point d’éclair 76°C (169°F)
Indice de réfraction 1.5955
Quantité 250 mg
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 5-bromothiazole, thiazole, 5-bromo, 5-bromo-thiazole, 5-bromthiazole, thiazole,5-bromo, 5-bromothiazol, 5-bromo thiazole, zlchem 497, pubchem2077, 2-bromo-1,4-thiazole
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 164.02
Pourcentage de pureté 98%