Learn More
5-Acide bromo-6-chloronicotinique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
87.30€ - 322.00€
Identifiants chimiques
CAS | 29241-62-1 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H2BrClNO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 235.44 |
Numéro MDL | MFCD01927098 |
Clé InChI | DXEUARPQHJXMII-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | 5-bromo-6-chloronicotinic acid, 5-bromo-6-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-6-chloro, 3-bromo-2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 3-bromo-2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, zlchem 1120, pubchem12922, acmc-1ckhn, ksc203c5j, abbypharma ap-12-5123 |
CID PubChem | 285433 |
SMILES | [O-]C(=O)C1=CN=C(Cl)C(Br)=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15435107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32384.03 |
1 g | |||||||
15445107
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H32384.06 |
5 g |
322.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
29241-62-1 | |
235.44 | |
DXEUARPQHJXMII-UHFFFAOYSA-M | |
285433 |
C6H2BrClNO2 | |
MFCD01927098 | |
5-bromo-6-chloronicotinic acid, 5-bromo-6-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-6-chloro, 3-bromo-2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 3-bromo-2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, zlchem 1120, pubchem12922, acmc-1ckhn, ksc203c5j, abbypharma ap-12-5123 | |
[O-]C(=O)C1=CN=C(Cl)C(Br)=C1 |
Spécification
5-Bromo-6-chloronicotinic acid | |
170°C to 173°C | |
MFCD01927098 | |
DXEUARPQHJXMII-UHFFFAOYSA-M | |
5-bromo-6-chloropyridine-3-carboxylate | |
285433 | |
97% |
29241-62-1 | |
C6H2BrClNO2 | |
5-bromo-6-chloronicotinic acid, 5-bromo-6-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-6-chloro, 3-bromo-2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 3-bromo-2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, zlchem 1120, pubchem12922, acmc-1ckhn, ksc203c5j, abbypharma ap-12-5123 | |
[O-]C(=O)C1=CN=C(Cl)C(Br)=C1 | |
235.44 | |
236.45 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only