Learn More
5-bromo-2-méthyl-2-pentène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
64.80€ - 216.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2270-59-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11Br |
Poids moléculaire (g/mol) | 163.06 |
Numéro MDL | MFCD00009887 |
Clé InChI | UNXURIHDFUQNOC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 5-bromo-2-methyl-2-pentene, acmc-20ah0m, 1-bromo4-methyl-3-pentene, 5-brom-2-methyl-2-pentene, 1-bromo-4-methyl-3-pentene, 2-methyl-5-bromo-2-pentene, 2-pentene,5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-pent-2-ene |
CID PubChem | 137521 |
Nom IUPAC | 5-bromo-2-méthylpent-2-ène |
SMILES | CC(C)=CCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11318706
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19406.03 |
1 g |
64.80€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11328706
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L19406.06 |
5 g |
216.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
5-Bromo-2-methyl-2-pentene acts as a synthetic reagent, which is useful in the formation of sesqueterpenoid. It is also employed in the preparation of geranlol-3-14C. Further, it is used in the preparation of penifulvin A, which is a sesquiterpenoid with a novel dioxa-fenestrane structure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 5-bromo-2-méthyl-2-pentène agit comme réactif synthétique, ce qui est utile dans la formation de sesquiterpène. Il est également employé dans la préparation de geranlol-3-14C. De plus, il est utilisé dans la préparation de la pénifurine A, qui est un sesquiterpène avec une nouvelle structure dioxa-fenestrane.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Identifiants chimiques
2270-59-9 | |
163.06 | |
UNXURIHDFUQNOC-UHFFFAOYSA-N | |
137521 | |
CC(C)=CCCBr |
C6H11Br | |
MFCD00009887 | |
5-bromo-2-methyl-2-pentene, acmc-20ah0m, 1-bromo4-methyl-3-pentene, 5-brom-2-methyl-2-pentene, 1-bromo-4-methyl-3-pentene, 2-methyl-5-bromo-2-pentene, 2-pentene,5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-pent-2-ene | |
5-bromo-2-méthylpent-2-ène |
Spécification
5-Bromo-2-methyl-2-pentene | |
1.219 | |
23°C (73°F) | |
1.4775 | |
UN1993 | |
5-bromo-2-methyl-2-pentene, acmc-20ah0m, 1-bromo4-methyl-3-pentene, 5-brom-2-methyl-2-pentene, 1-bromo-4-methyl-3-pentene, 2-methyl-5-bromo-2-pentene, 2-pentene,5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-pent-2-ene | |
UNXURIHDFUQNOC-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-2-méthylpent-2-ène | |
137521 | |
97% |
2270-59-9 | |
50°C (20 mmHg) | |
C6H11Br | |
MFCD00009887 | |
1735749 | |
Slightly miscible with water. | |
CC(C)=CCCBr | |
163.06 | |
163.06 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319-H335
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDES INFLAMMABLES, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : 2° à 8°C
RUO – Research Use Only