Learn More
5-bromo-2-méthyl-2-pentène, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11318706
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
5-Bromo-2-methyl-2-pentene acts as a synthetic reagent, which is useful in the formation of sesqueterpenoid. It is also employed in the preparation of geranlol-3-14C. Further, it is used in the preparation of penifulvin A, which is a sesquiterpenoid with a novel dioxa-fenestrane structure.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-bromo-2-méthyl-2-pentène agit comme réactif synthétique, ce qui est utile dans la formation de sesquiterpène. Il est également employé dans la préparation de geranlol-3-14C. De plus, il est utilisé dans la préparation de la pénifurine A, qui est un sesquiterpène avec une nouvelle structure dioxa-fenestrane.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2270-59-9
Formule moléculaire C6H11Br
Poids moléculaire (g/mol) 163.06
Numéro MDL MFCD00009887
Clé InChI UNXURIHDFUQNOC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-bromo-2-methyl-2-pentene, acmc-20ah0m, 1-bromo4-methyl-3-pentene, 5-brom-2-methyl-2-pentene, 1-bromo-4-methyl-3-pentene, 2-methyl-5-bromo-2-pentene, 2-pentene,5-bromo-2-methyl, 5-bromo-2-methyl-pent-2-ene
CID PubChem 137521
Nom IUPAC 5-bromo-2-méthylpent-2-ène
SMILES CC(C)=CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-methyl-2-pentene
Densité 1.219
Point d’ébullition 50°C (20 mmHg)
Point d’éclair 23°C (73°F)
Indice de réfraction 1.4775
Quantité 1 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1735749
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 163.06
Pourcentage de pureté 97%