Learn More
5-bromo-2-méthoxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
44.50€ - 175.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13472-85-0 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD01318952 |
Clé InChI | XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-methoxy-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-methoxy, 3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-pyridine, 2-methyloxy-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methoxy pyridine, 2-methoxy-5-bromo-pyridine, 2-methyloxy-5-bromo pyridine, zlchem 355, pubchem2408 |
CID PubChem | 2734895 |
Nom IUPAC | 5-bromo-2-méthoxypyridine |
SMILES | COC1=NC=C(C=C1)Br |
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13472-85-0 | |
XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N | |
2734895 | |
COC1=NC=C(C=C1)Br |
MFCD01318952 | |
2-methoxy-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-methoxy, 3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-pyridine, 2-methyloxy-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methoxy pyridine, 2-methoxy-5-bromo-pyridine, 2-methyloxy-5-bromo pyridine, zlchem 355, pubchem2408 | |
5-bromo-2-méthoxypyridine |
Spécification
5-Bromo-2-methoxypyridine | |
96.0 | |
Incolore à jaune | |
80.0°C (12.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H6BrNO | |
MFCD01318952 | |
2-methoxy-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-methoxy, 3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-pyridine, 2-methyloxy-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methoxy pyridine, 2-methoxy-5-bromo-pyridine, 2-methyloxy-5-bromo pyridine, zlchem 355, pubchem2408 | |
COC1=NC=C(C=C1)Br | |
188.024 | |
188.02 | |
Liquide |
13472-85-0 | |
100.0 | |
1.4530g/mL | |
96°C | |
97% | |
1.5540 to 1.5560 | |
1.453 | |
XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-2-méthoxypyridine | |
2734895 | |
97% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Nocif par inhalation.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Avertissement
- 5-Bromo-2-methoxypyridine
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.