Learn More
5-bromo-2-méthoxypyridine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10143982
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13472-85-0
Numéro MDL MFCD01318952
Clé InChI XADICJHFELMBGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxy-5-bromopyridine, pyridine, 5-bromo-2-methoxy, 3-bromo-6-methoxypyridine, 5-bromo-2-methoxy-pyridine, 2-methyloxy-5-bromopyridine, 5-bromo-2-methoxy pyridine, 2-methoxy-5-bromo-pyridine, 2-methyloxy-5-bromo pyridine, zlchem 355, pubchem2408
CID PubChem 2734895
Nom IUPAC 5-bromo-2-méthoxypyridine
SMILES COC1=NC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Bromo-2-methoxypyridine
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4530g/mL
Point d’ébullition 80.0°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 96°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C6H6BrNO
Indice de réfraction 1.5540 to 1.5560
Quantité 25 mL
Gravité spécifique 1.453
Poids moléculaire (g/mol) 188.02
Poids de la formule 188.02
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Bromo-2-methoxypyridine
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.